Principaux documents
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl acrylate
technical grade
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
25 ML
199,00 €
199,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
199,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
199,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Contient
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
Clé InChI
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup