423343
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone
98%
Synonyme(s) :
1-(p-Toluenesulfonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 2-(Trimethylsilyl)ethynyl p-tolyl sulfone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
80-83 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2SSi/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(13,14)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
MMUNNGUGQXEUBR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable