423335
2-(Methylthio)ethyl methacrylate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Point d'ébullition
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
Clé InChI
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup