422959
3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Isononanoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
188-190 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CC(Cl)=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
GEKPNPPFAYJZRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a reagent in the synthesis of barbituric acid analogs
- As a starting material in the synthesis of α-N-fattyacyl colistin nonapeptide derivative.
- As a reactant in the synthesis of 3,5,5-trimethylhexanamide.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter