422657
4,5-Dichlorophthalamide
97%
About This Item
Essai
97%
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(N)=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O2/c9-5-1-3(7(11)13)4(8(12)14)2-6(5)10/h1-2H,(H2,11,13)(H2,12,14)
Clé InChI
KGIXKEAUEDTQOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable