Documents
422622
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
6-Chloroanthranilic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
158-160 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable