422258
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N\C(=N\O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Clé InChI
SBGBSARAGZEWGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable