Principaux documents
421707
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OMe
98%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine methyl ester, Boc-L-phenylalanine methyl ester
25 G
102,00 €
102,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Beilstein:
3061910
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
36-40 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-12(13(17)19-4)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
SDSWSVBXRBXPRL-LBPRGKRZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Natashya Falcone et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 20(6), 838-845 (2018-12-01)
Nicotinamide and pyridine-containing conjugates have attracted a lot of attention in research as they have found use in a wide range of applications including as redox flow batteries and calcium channel blockers, in biocatalysis, and in metabolism. The interesting redox