Principaux documents
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichloromethyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, L-Proline - chloral condensation product
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (AT)
Activité optique
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
Pf
108-112 °C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Clé InChI
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Application
Valuable precursor to enantiomerically pure C- and N-protected α-alkyl prolines.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)