Principaux documents
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
250 ML
23,15 €
23,15 €
Tarif46,30 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
23,15 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
23,15 €
Tarif46,30 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Température de transition
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Application
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Informations légales
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable