Documents
420476
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
70-80 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H11F3O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)10(15)11(12,13)14/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
VINRTVDNUHIWCB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone may be used for organic synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter