Principaux documents
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylenediamine
98%
Synonyme(s) :
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Beilstein:
1932330
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.