419354
p-Tolyltrichlorosilane
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5240 (lit.)
Point d'ébullition
218-220 °C (lit.)
Densité
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H7Cl3Si/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter