Documents
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
Informations sur le gène
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges