Principaux documents
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable