416622
Phenylsuccinic anhydride
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
191-192 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
53-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CC(C(=O)O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8O3/c11-9-6-8(10(12)13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique