Principaux documents
415960
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.606 (lit.)
pb
117-118 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
QNKQBDZVEKZFBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup