Documents
412155
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol methyl ether propoxylate (2PO/OH) acrylate
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~288
Contient
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C