Principaux documents
411655
Sigma-Aldrich
Allyl cyclohexanepropionate
98%
Synonyme(s) :
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
Clé InChI
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup