Principaux documents
411310
Sigma-Aldrich
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O213C13CH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.27
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Forme
solid
Poids mol.
431.23 by atom % calculation
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
Pf
152-154 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
Clé InChI
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable