410527
Gallium(III) sulfide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium sesquisulfide GaS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Densité
3.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Ga]S[Ga]=S
InChI
1S/2Ga.3S
Clé InChI
RCKBMGHMPOIFND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges