Documents
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]tin(II)
Synonyme(s) :
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tin
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
37-38 °C (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)
Synlett, 131-131 (1993)