Key Documents
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
Synonyme(s) :
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Numéro Beilstein :
2567599
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
Clé InChI
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Remplacé(e)(s) par