407445
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
167-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Clé InChI
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable