Principaux documents
407402
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
98%
Synonyme(s) :
Aluminum sodium chloride, Sodium aluminum tetrachloride, Sodium chloroaluminate
About This Item
Formule linéaire :
NaAlCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
98%
Forme:
powder
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Pf
185 °C (lit.)
Densité
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Clé InChI
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges