Documents
406724
Sigma-Aldrich
Glycerol tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn ~5,000
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
average Mn ~5,000
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter