40653
(R)-7,7′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥97%
Synonyme(s) :
(R)-7,7′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine), Xylyl-Solphos SL-A002-1
About This Item
Essai
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8