406228
3-(Trifluoromethyl)pyrazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
pb
70 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H3F3N2/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3/h1-2H,(H,8,9)
Clé InChI
PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable