405388
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
103-106 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable