Principaux documents
405337
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Synonyme(s) :
Lanthanum(III) triflate
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)3La · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
586.11 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Composition
Degree of hydration, 8-9
Pertinence de la réaction
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for synthesis of aziridine
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable