Principaux documents
405272
Sigma-Aldrich
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Synonyme(s) :
(Hexafluoroacetylacetonato)thallium(I)
About This Item
Formule linéaire :
TlC5HF6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: thallium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Tl])C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Tl/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
Clé InChI
YHQMYQKZMHUWEZ-ODZAUARKSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges