Principaux documents
405159
Sigma-Aldrich
IR-1135
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
8-[[3-[(6,7-Dihydro-2,4-diphenyl-5H-1-benzopyran-8-yl)methylene]-2-phenyl-1-cyclopenten-1-yl]methylene]-5,6,7,8-tetrahydro-2,4-diphenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C55H45BF4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
824.75
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 95%
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C1CC(\C=C2/CCC(\C=C3/CCCc4c(cc([o+]c34)-c5ccccc5)-c6ccccc6)=C2c7ccccc7)=C8OC(=CC(=C8C1)c9ccccc9)c%10ccccc%10
Application
Q-switching laser dye