Principaux documents
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC