Documents
404527
Sigma-Aldrich
Silver metavanadate
98%
Synonyme(s) :
Silver orthovanadate, Silver vanadate(V)
About This Item
Formule linéaire :
AgVO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
powder and chunks
Chaîne SMILES 
[Ag]O[V](=O)=O
InChI
1S/Ag.3O.V/q+1;;;-1;
Clé InChI
RAVDHKVWJUPFPT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges