404284
Benzyl phenyl ether
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
pb
286-287 °C (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenoxy
phenyl
Chaîne SMILES
C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup