Principaux documents
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione thallium(I) derivative
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4F3O2Tl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Pf
110 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges