Principaux documents
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
Synonyme(s) :
Diphenylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2SiHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.75
Numéro Beilstein :
2937164
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
143 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Clé InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable