Principaux documents
403458
Sigma-Aldrich
N-p-Tosylglycine
97%
Synonyme(s) :
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2NHCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
147-149 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(13,14)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Sener et al.
Biochemical pharmacology, 34(14), 2495-2499 (1985-07-15)
N-p-tosylglycine, which inhibits transglutaminase activity in islet homogenates, was found to cause a rapid and sustained facilitation of insulin release evoked by D-glucose, L-leucine or the association of Ba2+ and theophylline in intact islets. Such a facilitating action could not