Documents
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
In(ClO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.17 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Degree of hydration, 8-10
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
Concentration
≤27.2% In (EDTA titration)
Chaîne SMILES 
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges