Principaux documents
401145
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) iodide
Synonyme(s) :
Arsenic triiodide, Arsenous iodide, Triiodoarsine
About This Item
Formule linéaire :
AsI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Densité
4.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[As](I)I
InChI
1S/AsI3/c2-1(3)4
Clé InChI
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :