Principaux documents
400971
Sigma-Aldrich
Calcium phosphide
Synonyme(s) :
Calcium Photophor, Tricalcium diphosphide
About This Item
Formule linéaire :
Ca3P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
chunks
Taille des particules
1-7 mm
Chaîne SMILES 
[Ca]=P[Ca]P=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2P
Clé InChI
HMTIWQQJRUFNAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges