Principaux documents
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
About This Item
Formule linéaire :
HgSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Densité
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Se]=[Hg]