Documents
400025
Sigma-Aldrich
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter