Documents
399760
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoroanthranilic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H2(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.12
Numéro Beilstein :
2834162
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
181-183 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable