Documents
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
90-93 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
Clé InChI
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)