Principaux documents
397288
Sigma-Aldrich
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Synonyme(s) :
Al(TMHD)3
About This Item
Formule linéaire :
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Pf
264-267 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
Clé InChI
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable