Principaux documents
39447
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-benzylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13F6N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Impuretés
≤0.1% water
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.F6P/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;1-7(2,3,4,5)6/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Clé InChI
VVCQOUQQPZPIKL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.