Documents
391441
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-3-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHC6H5(CH3)2(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNC1=CC(=O)CC(C)(C)C1