Key Documents
390887
Sigma-Aldrich
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Pf
210 °C (dec.) (lit.)