390577
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
117 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup